missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG1 Rat anti-Mouse, BB700, Clone: X56, BD OptiBuild™
Beschreibung
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | X56 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Wirtsspezies | Rat |
| Menge | 50 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?