missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG1 Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 650, Clone: X56, BD Optibuild™

Artikelnummer. 15847539
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15847539 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15847539 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 742478

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The X56 monoclonal antibody specifically binds to mouse IgG1 of Igh-C[a] /and Igh-C[b] /haplotypes. It does not crossreact with other Ig isotypes.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV650 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 with an Ex Max of 405nm and an acceptor dye with an Em Max at 650nm. BD Horizon BV650 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect APC-like dyes (eg, 660/20nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there will be spillover into the APC and Alexa Fluor™ 700 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination. BV650 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an emission maximum at 650 nm. Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there will be spillover into the APC and Alexa Fluor™ 700 detectors. BV650 will have moderate spillover into the BD Horizon™ BV711 detector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon X56
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 650
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Igh-4, Ighg1, Immunoglobulin heavy constant gamma 1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse IgG1, κ Antibody
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.