missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGIP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-98511PCP

Artikelnummer. 18651932

  • 407.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

IGIP Polyclonal antibody specifically detects IGIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

IGIP
Polyclonal
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
492311
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
C5orf53, chromosome 5 open reading frame 53, IgA-inducing protein (Bos taurus), IgA-inducing protein homolog, IGIP, LOC492311
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IGIP fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt