missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals IgL Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00003535-B01P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgL Polyclonal antibody specifically detects IgL in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| IgL | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| AAH89414.1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3535 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| ig lambda-6 chain C region, IGL, IGLC6, immunoglobulin lambda gene cluster, immunoglobulin lambda locus, Lambda Light Chain, MGC88804 | |
| IGL@ (AAH89414.1, 1 a.a. - 232 a.a.) full-length human protein. MAWTPLLLPLLTFCTVSEASYDLTQPPSVSVSPGQTARITCSGDALPRKYAFWYQQKSGQAPVLVIYEDSKRPSGIPERFSGSSSGTMATLTISGAQVEDEGDYYCYSTDISGYPVFGGGTKVTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWRSHKSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS | |
| 0.05 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur