missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM Antibody (DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

289.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Antigen IgM
Klon DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)
Verdünnung Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18485102
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34252-0.02mg
0.02 mg
289.00 €
0.02 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18182905
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34252-0.1MG
0.1 mg
508.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation

Spezifikation

IgM
Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P01871
3507
Heavy chain of human IgM
Primary
Store at 4C.
75 kDa
DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Immunology
PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
IGHM
IgG1 κ
Protein A purified
Recognizes a protein of 75kDa, identified as mu heavy chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), gamma (IgG), epsilon (IgE), or delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This MAb is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkins lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt