Learn More
IgM Antibody (II/41), Biotin, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
428.00 € - 480.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgM
Klon II/41
Konzentration 0.5 mg/mL
Verdünnung Flow Cytometry
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18209482
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-43546-0.1MG
0.1 mg
428.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18213961
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-43546-0.5MG
0.5 mg
480.00 €
0.50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgM
0.5 mg/mL
Flow Cytometry
Biotin
RUO
Mouse
Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH
IGHM
IgG2a κ
Affinity Purified
II/41
Flow Cytometry
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
3507
The immunogen for this antibody was IgM.
Secondary
Store at 4C. Do not freeze.