Learn More
Honeywell Safety Products™ Ignite Schutzbrille
Artikelnummer. 12647363
Change view
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Rot, Silber
Schwarz, Silber
Linsenfärbung:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung unitSize
12647363 Schwarz, Silber Grau 1 Stück
12320160 Rot, Silber - 10 Stück
12970345 Schwarz, Silber - 1 Stück
11847070 Schwarz, Silber - 10 Stück
12607363 Rot, Silber - 1 Stück
12617363 Rot, Silber Grau 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12647363
Marke: Honeywell Safety Products™ 1017087
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leichte, rahmenlose, verzerrungsfreie Schutzbrille für ungehinderte Sicht. Die Honeywell Sicherheitsprodukte™ Ignite Sicherheitsbrille sitzt sicher und bequem.
  • 9-Punkt-Rundumdesign.
  • Gesichtsnaher Schutz und hervorragende Abdeckung.
  • Leichtes, rahmenloses Design.
  • Langzeit-Tragekomfort und 180 ° verzerrungsfreie, ungehinderte Sicht.
  • Anpassbarer Nasenbügel.
  • Kaum Rutschen und individueller, bequemer und sicherer Sitz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1775 , EC-Bescheinigungsnummer EC1775
Linsenbeschichtung Stoßfest
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsatz im Freien zur Vermeidung von Blendung und Ermüdung. Automobil, Bau, Konstruktion, Catering, Fischerei, Lebensmittel, Grünflächen, Logistik, Instandhaltung, Papier, Dienstleistung, Schiffbau, Telekommunikation, Transport, Versorgungswirtschaft und Holzindustrie.
Rahmenfarbe Schwarz, Silber
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polyamid