Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Hoher pH (10X)
Artikelnummer. 15576276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15576276 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15576276 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00495658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 €
    243.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 33.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Verwendung während des HIER (heat induced epitope retrieval)-Schrittes vor der Immunhistochemie bei formalinfixierten paraffineingebetteten Gewebeschnitten. Die Anwendung in Kombination mit Wärme hat gezeigt, dass die Antigenität von Proteinen, die während der Formalinfixierung des Gewebes modifiziert wurden, wiederhergestellt wird.
  • Erhältlich als 10X-Stammlösung
  • Die Verdünnung dieses Puffers mit Wasser in Reagenzienqualität auf 1x führt zu einer 10 mM Tris, 1 mM EDTA-Lösung, pH 9,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp IHC Antigen Retrieval Solution
Menge 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie (IHC)
Produktlinie eBioscience
Form Flüssig