missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech IHCeasy CD31 gebrauchsfertiges IHC-Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
- Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zielspezies | Human |
| Probentyp | FFPE-Gewebe |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern |
| Verpackungsmenge | 50 Tests |
| Ausreichend für | 50 Reaktionen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur