Learn More
Proteintech IHCeasy PAX8 gebrauchsfertiges IHC-Kit
Artikelnummer. 17466743 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17466743
Marke: Proteintech KHC003850T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von PAX8.
  • Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
  • Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Zielspezies Human, Ratte, Maus
Probentyp FFPE-Gewebe
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern
Verpackungsmenge 50 Tests
Ausreichend für 50 Reaktionen