Learn More
Proteintech IHCeasy Smooth Muscle Actin Ready-To-Use IHC-Kit
Artikelnummer. 17758074 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17758074 50 Tests 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17758074 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KHC005350T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Einfärben von glattem Muskelactin (ASMA).
KHC0053 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Einfärben von glattem Muskelactin (ASMA). Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß dem Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur noch wenige Schritte von hochwertigen IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Produkttyp Immunhistochemie-Kit
Zielspezies Human, Maus, Ratte
Menge 50 Tests
Form Mischung
Probentyp FFPE-Gewebe
Kitinhalt 100 ml Antigen-Rückgewinnungspuffer, 2 x 100 ml Waschpuffer, 5 ml Blockierungspuffer, 5 ml Primärantikörper, 5 ml Sekundärantikörper, 0,2 ml Chromogen-Komponente A, 4 ml Chromogen-Komponente B, 5 ml Signalverstärker, 5ml Reagenz zur Gegenfärbung, 5 ml Eindeckmedien, Datenblatt, Handbuch