Learn More
IKA IKA HUB
Artikelnummer. 31910312 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schnittstelle:
WLAN, WPAN, USB
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schnittstelle Packungsgröße
31910312 WLAN, WPAN, USB 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910312 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020123598
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideale Lösung zur zentralen, effizienten und drahtlosen Steuerung von Laborgeräten.
  • Es verbindet bis zu fünf IKA Laborgeräte gleichzeitig und sorgt für maximale Klarheit und einen optimierten Laborablauf.
  • Sie können entscheiden, ob Sie die verbundenen Geräte einzeln oder gemeinsam steuern möchten.
  • Dank der schnellen und stabilen Bluetooth-Verbindung können Sie Ihre IKA Geräte innerhalb von Sekunden verbinden und sie drahtlos bedienen.
  • Steuern Sie Ihre Prozesse bequem außerhalb der Dampfhaube oder von Ihrem Arbeitsplatz aus.
  • Dies verbessert die Arbeitsabläufe und erhöht die Sicherheit im Labor.
  • Passen Sie das Layout der Benutzeroberfläche nach Ihren individuellen Anforderungen an.
  • Stellen Sie Geräte und Parameter flexibel an, um eine personalisierte und effiziente Arbeitsumgebung zu schaffen, ideal für komplexe Experimente und parallele Reaktionen.
  • Der leistungsstarke 10.000-mAh-Akku ermöglicht den mobilen Betrieb IKA HUB ohne externe Stromversorgung.
  • Perfekt für lange Synthesen oder das Wechseln der Arbeitsbereiche.
  • Der brillante 7-in.-Touchscreen bietet eine klare und strukturierte Darstellung aller wichtigen Reaktionsparameter.
  • Die Bedienung ist intuitiv, schnell und präzise, selbst mit Laborhandschuhen.
  • Dies stellt sicher, dass die Nutzer stets die volle Kontrolle über alle Prozesse behalten.
  • Durch die zentrale Steuerung mehrerer Laborgeräte steigern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe erheblich.
  • Nutzen Sie die Timer-Funktion für automatisierte Prozesse.
  • Verbessern Sie die Sicherheit Ihres Personals, Ihrer Experimente und Ihrer selbst mit dem integrierten Safe Stop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LED-Panel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drahtlose Steuerung von Geräten IKA
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizplatten-Rührer, Kopf-Rührer, Disperser
Schnittstelle WLAN, WPAN, USB
Abmessungen (T x B x H) 19 x 192 x 123 mm
Gewicht (metrisch) 0.52 kg
Spannung 240 V
Farbe Schwarz