Beschreibung
Der IKA MS 3 digitale Schüttler ist ein kompakter, universeller Schüttler, der für alle Schüttelaufgaben im QuantiGene Plex Assay-Protokoll geeignet ist.
Der IKA MS 3 digitale Schüttler bietet folgende Merkmale:
• Vielseitige Konfiguration – große Auswahl an Aufsätzen und Aufsatzerkennung
• Präzision – Timer mit Countdown-Funktion
• Einfache Bedienung – Dauer- oder Touch-Betrieb (mit Standard-Aufsatz)
• Flexible Betriebsmodi:
– Modus A (sicherer Modus mit Aufsatzerkennung) – die maximale Drehzahl von 3.000 U/min wird nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht. Bei Verwendung anderer Aufsätze ist die Drehzahl auf 1.300 U/min begrenzt.
– Modus B (ohne Aufsatzerkennung) – eine Drehzahl von 3.000 U/min ist mit allen Aufsätzen möglich
• Stabile Leistung in allen Drehzahlbereichen
• Robuste Konstruktion – Gehäuse aus Zinkdruckguss
Der IKA MS 3 digitale Schüttler bietet folgende Merkmale:
• Vielseitige Konfiguration – große Auswahl an Aufsätzen und Aufsatzerkennung
• Präzision – Timer mit Countdown-Funktion
• Einfache Bedienung – Dauer- oder Touch-Betrieb (mit Standard-Aufsatz)
• Flexible Betriebsmodi:
– Modus A (sicherer Modus mit Aufsatzerkennung) – die maximale Drehzahl von 3.000 U/min wird nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht. Bei Verwendung anderer Aufsätze ist die Drehzahl auf 1.300 U/min begrenzt.
– Modus B (ohne Aufsatzerkennung) – eine Drehzahl von 3.000 U/min ist mit allen Aufsätzen möglich
• Stabile Leistung in allen Drehzahlbereichen
• Robuste Konstruktion – Gehäuse aus Zinkdruckguss
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0 bis 3.000 U/min |
| Produkttyp | Digitaler Schüttler |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA) |
| Modell | IKA™ MS 3 Digitaler Schüttler |
| Display | Digital |
| Produktlinie | IKA |
| Menge | 1 shaker |