Learn More
IKA™ MTS 2/4 digitaler Schüttler für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10087731 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
10087731 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10087731 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0003208000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zum Schütteln von zwei oder vier Mikrotiterplatten. Der IKA™ MTS 2/4 Digitale Mikrotiterplattenschüttler gewährleistet eine orbitale Bewegung und beinhaltet einen digitalen Timer mit Alarm bei Ablauf der vorgegebenen Zeit.
Spezieller Schüttler für zwei oder vier Mikrotiterplatten.
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Digitale Zeitschaltuhr
  • Alarm bei Ablauf der eingestellten Zeit
  • Mit Anbauteil (ohne Mikrotiterplatte): Durchmesser
  • Schüttelbewegung:
  • OrbitalOrbitaldurchmesser: 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Drehzahlbereich 0 bis 1.100 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Wirkleistung 45 W
Produkttyp Mikrotiterplatten-Schüttler
Zertifizierung/Konformität IP 21, DIN EN 60529
Temperaturregelung Digital
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 320 mm
Abmessungen (L x B x H) 320 x 185 x 105 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 185 mm
Gewicht (metrisch) 2,7 kg
Modell MTS 2/4
Display 7-Segment-LED
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis zu 80 %
Motortyp Orbital
Zeitschaltbereich 1 bis 99 min