Learn More
IKA™ R1827 Plattenstativ
Artikelnummer. 10545861 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545861
Marke: IKA™ 0003160200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit rutschfester Folie.
  • Durchmesser der Stützstange: 16 mm
  • Maximale Tragkraft 5 kg
  • 200 mm B x 316 mm T x 800 mm H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 16 mm
Höhe (metrisch) 1000 mm
Menge Je 1
Typ Plattenstativ
Breite (metrisch) 200 mm