Learn More
IKA™ IKA™ RCT Basic IKAMAG™ Safety Control Heiz- und Magnetrührer
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zeichnet sich durch zusätzliche Technikausstattung wie einen leistungsstarken Motor für einen breiteren Drehzahlbereich und einen zusätzlichen Temperaturregelungsmodus für ein schnelleres Erhitzen des Mediums aus.
- Integrierte Temperaturregelung
- Einschließlich PT 1000 Temperatursensor (PT 1000.60)
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
- Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
- Die Hot-Top-Warnanzeige zum Schutz vor Verbrennungen.
- Digitale Fehleranzeige
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 -360 °C)
- Sicherheits-Magnetrührer mit Heizung, für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet
- Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5, ermöglicht eine präzise Temperaturregelung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Temperaturregelung
- Die eingehauste Konstruktion (IP42) gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Hochpolierte Aluminium-Heizplatte für optimale Wärmeübertragung
- Verbesserte Magnethaftung
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Spannung | 100/115/220/230 V |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsmagnetrührer mit Erhitzer, geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb. Hohes Maß an Sicherheit dank verbesserter Wärmeregulierungstechnologie |
| Rühreigenschaften | Magnetrührer mit Heizung; geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb |
| Modell | RCT Basic Digital |
| Größe | 5,3 in. Durchm. |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 310 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |