Beschreibung
Die DR-Linie bietet im Hinblick auf Skalierbarkeit und hygienisches Design die gleichen Vorteile wie UTL und ist CIP- und SIP-fähig. Generatoren können leicht ausgetauscht werden und bieten die ultimative Flexibilität.
Anwendungen:
- Einstellbarer Neutralisations- und PH-Wert
- Zahnpasta
- Salzlösungen
- Speiseöl-Raffinerie und -Entschleimung
- Shampoos und Haarspülungen
- Polymerisationen
- Pestizide, Herbizide
- Reaktionsverbesserungen
- Mikroverkapselung
- Viskositätskontrolle
- Cremes, Lotionen
- Kraftstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ultraschallgerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von Feinemulsionen und Suspensionen |
| Modell | Modul DISPAX-REAKTOR™ DR |
| Verpackungsmenge | Je 1 |