Beschreibung
Einzigartiges und universelles Dispergier-, Rühr-, Homogenisierungs- und Mahlsystem mit verschließbaren Einweg-Probenröhrchen. Schutz und Sicherheit für: Infektiöse Probenmaterialien, toxische Substanzen, geruchsintensive Substanzen unter definierten Bedingungen (Zeit, Energie, Volumen).
- Zum Dispergieren, Rühren, Homogenisieren und Mahlen mit einer einzigen Antriebseinheit
- Kreuzkontamination ausgeschlossen
- Verschließbare Einweg-Probenröhrchen
- Keine Reinigung erforderlich
- Hohe Anwendersicherheit
- Für den individuellen und seriellen Einsatz geeignet
- Gammasterilisierte Röhrchen
- Röhrchen mit durchstechbaren Membranabdeckungen
- Röhrchen mit Volumina von 2 bis 15 ml und 15 bis 50 ml
- Reproduzierbare Tests
- Patentierte Anwendungsbereiche: Humanmedizin, Pathologie, Veterinärmedizin, Institute für Tierhygiene, Lebensmitteltestlabore, Toxikologie, Medizinische Forschung, Pharmazeutische Forschung, Biologische Forschung, Tumorbiologie, Chemie, Kosmetik
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tube Drive |
| Geschwindigkeit | 300 bis 6000 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | 20 W |
| Tiefe (metrisch) | 160 mm |
| Höhe (metrisch) | 390 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispergieren, Rühren, Homogenisieren und Schleifen |
| Modell | ULTRA-TURRAX™ |
| Mehr anzeigen |