Learn More
IKA™ R 2723 Teleskopstativ
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
420 mm
Höhe (metrisch):
1010 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Optimale Stabilität für größere, schwerere Geräte und Aufsätze, wie z. B. bei rheologischen Messungen mit Rührern. Der Ständer verfügt über eine Einstellschraube, mit der eine unebene Labortischfläche ausgeglichen werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 420 mm |
| Höhe (metrisch) | 1010 mm |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Teleskopstativ |
| Breite (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Breite (metrisch) | 460 mm |