Learn More
IKA™ R 1001 Blattrührer, Ersatz für RW 11 basic Länge=160mm
Artikelnummer. 10460593 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle unitSize
10460593 4 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10460593
Marke: IKA™ 0000527400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Rührelement speziell für das Mischen kleiner Volumina.
  • Rührer mit 34 mm Durchmesser
  • Schaftdurchmesser 4 mm
  • Schaftlänge 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Ventilator 34 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 4 mm
Länge (metrisch) Griff 160 mm
Typ Schaufelrührer