Learn More
IKA™ IKAFLON 118 Schwimmer
Artikelnummer. 17513626 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
118 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17513626 118 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17513626 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020100638
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders bei abrasiven Medien und weichem Behältermaterial sorgt der IKAFLON 118 Schwimmer für eine sichere und effektive Durchmischung und erreicht auch bei großen Volumen vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten.
  • Leistungsstarker Rührantrieb für verschleißfreies Mischen in großen Gefäßen.
  • Die Magnetstange, die von oben im Rührsystem montiert ist, schwimmt berührungslos über dem Behälterboden, wodurch Reibung vermieden wird und somit weder am Behälterboden noch am Magnetstab Verschleiß entsteht.
  • Besonders bei abrasiven Medien und weichem Behältermaterial sorgt der IKAFLON 118 Schwimmer für eine sichere und effektive Durchmischung und erreicht auch bei großen Volumen vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten.
  • Material: PPS (FDA-konform)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 66 mm
Gewicht (metrisch) 0,27 kg
Durchmesser (metrisch) 118 mm
Material PPS
Form Kugel
Typ Magnetrührstab