Learn More
IKA™ IKAFLON 90 Slide
Artikelnummer. 17533636 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17533636 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17533636 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020102963
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der IKAFLON 90 Slide Rührstab hat eine geringere Reibung und eine bessere Konzentrizität auf unebenen Gefäßböden.
  • Magnetrührstab aus PTFE, mit zentrischem PEEK-Ring zur Verringerung der Reibung und besseren Konzentrizität auf unebenen Behälterböden.
  • Länge: 90 mm, Durchmesser: 22 mm, Durchmesser mit Ring: 28 mm.
  • Alle Materialien sind FDA-konform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Zentrischer PEEK-Ring
Breite (metrisch) 0,15 kg
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Länge (metrisch) 90 mm
Material PTFE
Form Kugel
Typ Rührstab