Learn More
Novus Biologicals™ IkB-beta Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human IkB-beta. Source: E.coli Amino Acid Sequence: EEDWKLQLEAENYEGHTPLHVAVIHKDVEMVRLLRDAGADLDKPEPTCGRSPLHLAVEAQAADVL The IkB-beta Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The IkB-beta Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4793 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | IkB-beta Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | beta, IkappaBbeta, I-kappa-B-beta, IkB-B, IkB-beta, IKBBikB-beta, NF-kappa-B inhibitor beta, NF-kappa-BIB, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, Thyroid receptor-interacting protein 9, TR-interacting protein 9, TRIP |
| Gensymbol | NFKBIB |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.