Learn More
IKK gamma, p Ser376 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18358435 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18358435 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18358435
Marke: Novus Biologicals NBP313396
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IKK gamma Polyclonal antibody specifically detects IKK gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IKK gamma
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7)
Gen-Alias FIP-3IP2, FIP3NF-kappa-B essential modifier, Fip3p, I-kappa-B kinase subunit gamma, IkB kinase gamma subunit, IkB kinase subunit gamma, IkB kinase-associated protein 1, IKKAP1, IKKG, IKK-gammaIPD2, incontinentia pigmenti, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma, Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma, IP, IP1, NEMOAMCBX1, NFkappaB essential modulator, NF-kappa-B essential modulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human IKK gamma (phospho Ser376). The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8517
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG