missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-1 Beta Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-1 Beta |
|---|---|
| Klon | 3I9 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30235187
|
Proteintech
82696-6-RR-20UL |
20 μL |
149.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 20.00 € 13% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30236967
|
Proteintech
82696-6-RR-100UL |
100 μL |
439.00 € 399.00 € / 100 Mikroliter Sparen 40.00 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The IL-1 Beta antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IL-1 Beta. This antibody recognizes human antigen. The IL-1 Beta antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| IL-1 Beta | |
| 1000 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 3553 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 3I9 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Liquid | |
| Human | |
| IL-1; IL1-BETA; IL1F2 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts