missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 RAcP/IL-1 R3 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18567432 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18567432 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18567432

Marke: Novus Biologicals NBP176924B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-1 RAcP/IL-1 R3 Polyclonal antibody specifically detects IL-1 RAcP/IL-1 R3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-1 RAcP/IL-1 R3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C3orf13IL-1RAcPIL1R3Interleukin-1 receptor 3, FLJ37788, IL-1 receptor accessory protein, IL-1R3, IL-1R-3, interleukin 1 receptor accessory protein, interleukin-1 receptor accessory protein, interleukin-1 receptor accessory protein beta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 22 amino acids near the carboxy terminus of human IL-1RAcP. The immunogen is located within the last 50 amino acids of IL-1RAcP. Amino Acid Squence: KKSPRRSSSDEQGLSYSSLKNV
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3556
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.