Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-10
Artikelnummer. 10443425
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10443425
Marke: Invitrogen™ EHIL102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sandwich-ELISA-Kit
Testen Sie den Gehalt an IL-10 (humanes Interleukin-10) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat), Urin und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-10.
Diese ELISA-Kits für Human-IL-10 verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die empfindliche und genaue Messung von Interleukin-10 (IL-10) in Proben bei 50 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten eine oder mehrere vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interleukin-10 (IL-10)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 15.4 bis 600 pg/ml
  • Empfindlichkeit: <3 pg/ml
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFα, TNFβ oder IFN-γ. Etwa 2 % Kreuzreaktivität mit rekombinantem Maus-IL-10
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P22301
Assay-Bereich 15.36 bis 600 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <3 pg/ml
Beschreibung Humanes IL-10 ELISA-Kit
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand, Urin
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß oder IFNg. Ca. 2 % Kreuzreaktivität mit rekombinanter Maus IL-10
Ausreichend für 2 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3586
Gensymbol CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h