Learn More
Invitrogen™ IL-10 Monoclonal Antibody (JES3-9D7)
Rat Monoclonal Antibody
508.00 € - 694.00 €
Spezifikation
Antigen IL-10
Klon JES3-9D7
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Neutralization
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10008602
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AHC0102
500 μg
508.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10241973
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
AHC0103
1 mg
694.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-10 Monoclonal Antibody for Flow, ELISA, Neu
IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Neutralization
Unconjugated
Rat
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
P22301
3586
Recombinant human Interleukin 10.
Antibody
JES3-9D7
-20°C
Monoclonal
Liquid
IgG1 κ
Human
IL10
CSIF; cytokine; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; Interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor; TGIF
IL10