Learn More
PeproTech IL-10 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
219.00 € - 3435.00 €
Spezifikation
Antigen IL-10
Konzentration 0.1-1.0 mg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17893713
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P60BT-25UG
25 μg
219.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17833793
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P60BT-50UG
50 μg
275.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17863573
Unterlagen ansehen
Invitrogen
500-P60BT-1MG
2 x 500μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30054608
Unterlagen ansehen
PeproTech
500-P60BT-500UG
500 μg
1836.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AA Sequence of recombinant protein: MSRGQYSRED NNCTHFPVGQ SHMLLELRTA FSQVKTFFQT KDQLDNILLT DSLMQDFKGY LGCQALSEMI QFYLVEVMPQ AEKHGPEIKE HLNSLGQKLK TLRMRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKSDFN KLEDQGVYKA MNEFDIFINC IEAYMMIKMK S. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Murine IL-10. Anti-Murine IL-10-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated. Sandwich ELISA: To detect mIL-10 by sandwich ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 μg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Murine IL-10 (500-P60) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant mIL-10. Western Blot: To detect mIL-10 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mIL-10 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. 500-P60BT-1MG will be provided as 2 x 500 μg
IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
ELISA, Western Blot
Biotin
Rabbit
Mouse
P18893
16153
E.coli-derived Recombinant Murine IL-10.
Antigen affinity chromatography
IL10
0.1-1.0 mg/mL
Polyclonal
Lyophilized
RUO
PBS with no preservative
CSIF; cytokine; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; Interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor; TGIF
IL10
Primary
-20°C