missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10R alpha Antibody (714212) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30174865 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30174865 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30174865

Marke: Novus Biologicals FAB2742JF585

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-10R alpha
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 714212
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived and S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-10 R alpha , His22-Asn235, Accession # Q13651
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3587
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.