missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-10R alpha |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL8203 |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q13651, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?