missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-10R alpha Antibody (CL8203) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21164PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| IL-10R alpha | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q13651, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research | |
| 3587 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL8203 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur