missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL-10RA (CD210a) Human ELISA-Kit

Artikelnummer. 15465023
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15465023 96 Tests 1 Set
17814210 10 x 96 Tests 10 Stück
17195469 5 x 96 Tests 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15465023

Marke: Invitrogen™ EHIL10RA

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

The Human Interleukin 10 Receptor Alpha (CD210a) (Hu IL-10RA) ELISA quantitates Hu IL-10RA in human serum, plasma or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10RA. Principle of the method The Human IL-10RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Das Protein, das von diesem Gen codiert wird, ist ein Rezeptor für Interleukin 10. Dieses Protein ist strukturell mit Interferon-Rezeptoren verwandt. Es vermittelt nachweislich das immunsuppressive Signal von Interleukin 10 und hemmt dadurch die Synthese proinflammatorischer Zytokine. Dieser Rezeptor fördert das Überleben von myeloischen Vorläuferzellen über den Insulin-Rezeptor-Substrat-2/PI3-Kinase/AKT-Signalweg. Die Aktivierung dieses Rezeptors führt zur Tyrosinphosphorylation von JAK1- und TYK2-Kinasen. Für dieses Gen wurden zwei Transkriptvarianten gefunden, jedoch codiert nur eine Variante Proteine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse Q13651
Assay-Bereich 2.05 bis 500 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,5 ng/mL
Kalibrierbereich 2.5 bis 500 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3587
Gensymbol CD210, IL-27; CD210a; CDW210A; HIL-10R, IL-10R1, IL10R
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Signaltransduktion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10R, IL-10R1, IL10R
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.