Learn More
IL-12 R beta 2 Antibody (305719), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB19592L
Artikelnummer. 30064348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 €
    573.30 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 33.70 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-12 R beta 2 Monoclonal antibody specifically detects IL-12 R beta 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-12 R beta 2
Monoclonal
DyLight 550
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Direct ELISA
305719
Direct ELISA
IL-12 receptor beta 2, IL-12 receptor subunit beta-2, IL-12R subunit beta-2, IL-12RB2, IL-12R-beta-2, interleukin 12 receptor, beta 2, interleukin-12 receptor beta-2 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-12 R beta 2, Cys28-Asn622, Accession # Q99665
0.1 mL
Cell Cycle and Replication
3595
Store at 4C in the dark.