missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-13 Antibody (dectrekumab), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28003AF647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| IL-13 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600 | |
| IL-13 | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3596 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| dectrekumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido