Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-13 ELISA Kit
Artikelnummer. 15425403
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425403 96 Tests 1 Set
17115979 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15425403 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ESIL13
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Porcine Interleukin 13 (IL-13) ELISA quantitates Porc IL-13 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-13. Principle of the method The Porcine IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IL-13 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das hauptsächlich von aktivierten Th2-Zellen produziert wird und an der Regulierung von Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. IL-13 reguliert die Makrophagenaktivität herunter und hemmt dadurch die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen. Es ist durch Mechanismen, die von IgE und Eosinophilen unabhängig sind, an allergischem Asthma beteiligt. Zudem reguliert IL-13 auch mehrere Stufen der B-Zellreifung und -differenzierung, reguliert die Expression von CD23 und MHC-Klasse-II hoch und fördert den Isotypenswitch der B-Zellen. Strukturell hat IL-13 große Ähnlichkeit mit IL-3, IL-4, IL-5 und GM-CSF. Das Gen, das für IL-13, IL3-, IL5-, IL- und 4 CSF2 codiert, bildet einen Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q, wobei das IL-13-Gen besonders nahe an IL4 liegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q95J68
Assay-Bereich 20.58 bis 15,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 16 pg/mL
Kalibrierbereich 16 bis 15000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CCL3L1, IFN-alpha, IL-1 alpha, IL-1R alpha, IL-17A, IL-18, MIG, MIP-1 beta, PECAM-1 aus Schweinen.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Schwein
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 396721
Gensymbol IL-13, L13
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym IL-13L13
Ziel Schwein
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min