missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-13R alpha 1 Antibody (26), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18474647 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18474647 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18474647

Marke: Novus Biologicals NBP289716AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-13R alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-13R alpha 1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 26
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-13R alpha 1 extracellular domain (NP_001551.1; Met 1-Thr 343).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet CD Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3597
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.