Learn More
IL-13R alpha 1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200073700 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18248491 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18248491
Marke: Novus Biologicals NBP255120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IL-13R alpha 1 Polyclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-13R alpha 1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Gensymbole IL13RA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGSQCSTNESEKPSILVEKCISPPEGDPESAVTELQCIWHNLSYMKCSWLPGRNT
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3597
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG