Learn More
IL-13R alpha 1 Rabbit anti-Human, Clone: 26, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00 € - 552.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-13R alpha 1 |
|---|---|
| Klon | 26 |
| Verdünnung | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18231428
|
Novus Biologicals
NBP2-89716-50UL |
50 μg |
367.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18276926
|
Novus Biologicals
NBP2-89716-100UL |
100 μg |
552.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA.Spezifikation
| IL-13R alpha 1 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 3597 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| 26 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4 | |
| Recombinant Human IL-13R alpha 1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |