missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-13R alpha 2 Antibody (018), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89441PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-13R alpha 2 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| IL-13R alpha 2 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 18 | |
| Flow Cytometry | |
| cancer/testis antigen 19, CD213a2, CD213a2 antigen, CT19, IL-13 receptor subunit alpha-2, IL13BP, IL13R, IL-13R, IL-13R subunit alpha-2, IL-13RA2, IL-13R-alpha-2, interleukin 13 binding protein, interleukin 13 receptor alpha 2 chain, interleukin 13 receptor, alpha 2, interleukin-13 receptor subunit alpha-2, Interleukin-13-binding protein | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-13R alpha 2 (NP_000631.1; Met1-Leu342). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3598 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur