missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15 Monoclonal Antibody (ct2nu), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17110932
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17110932 25 mg 25 Milligramm
17130932 5 mg 5 Milligramm
17120932 50 mg 50 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17110932

Marke: Invitrogen 160157025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The ct2nu MAb reacts with human IL-15 and neutralizes its bioactivity. IL-15, or IL-T, is a 14 kDa proinflammatory cytokine and member of the IL-2 family. It plays a role in the development and maturation of macrophages and dendritic cells, and is essential to the proliferation and survival of NK cells and CD8^+ T cells. IL-15 is expressed by antigen-presenting cells, epithelial cells, and stromal cells. IL-15 activates the Jak/STAT pathway through its heterotrimeric receptor. Two subunits of this receptor, the beta and gamma chains, are shared with the rest of the family, while the alpha subunit is unique to IL-15. In mice, the alpha chain is required to chaperone IL-15 from the ER to secretion. This chaperoning is not necessary in humans, and free IL-15 is detectable in human biological samples. However, the receptor-cytokine complex has been indentified in humans and demonstrates agonistic activity several-fold higher than IL-15 alone.

IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Functional Assay, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-15
Anwendungen Functional Assay, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon ct2nu
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Functional Grade
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.2
Gen IL15
Gen-Zugriffsnummer P40933
Gen-Alias AI503618; il 15; IL15; IL-15; ILN; Interleukin; interleukin 15; Interleukin15; interleukin-15; MGC9721; M-IL-15
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3600
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4° C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.