missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-15R alpha Antibody (2639B), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB10900PECY55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| IL-15R alpha | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2639B | |
| Flow Cytometry | |
| CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived human IL-15R alpha, Met1-Lys173, Accession # NP_751951 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3601 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur