missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-15R alpha |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 888220 |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?