missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15R alpha Antibody (888220) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™

Artikelnummer. 30171812 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30171812 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30171812 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB5511JF585
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody

IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-15R alpha
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 888220
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3601
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.