missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-15R alpha Polyclonal specifically detects IL-15R alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-15R alpha |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Alias | CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179 |
| Gensymbole | IL15RA |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?