missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15R alpha Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600927 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18600927 0.025 mg 0.03 Milligramm
18149757 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18600927

Marke: Novus Biologicals NBP2412120.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-15R alpha Polyclonal specifically detects IL-15R alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-15R alpha
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Gensymbole IL15RA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human IL-15RA. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of IL-15RA. Amino Acid Squence: NSGFKRKAGTSSLTE
Molekulargewicht des Antigens 30 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3601
Testspezifität Multiple isoforms of IL-15RA are known to exist.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.