missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15R alpha Antibody (RM0103-6C38) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18212060 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18212060 0.1 mg 0.10 Milligramm
18207813 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18212060

Marke: Novus Biologicals NBP122466

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

IL-15R alpha Monoclonal specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-15R alpha
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0103-6C38
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. 0.025 mg size is provided in liquid form, PBS with No Preservative
Gen-Alias CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Gensymbole IL15RA
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse recombinant IL-15R alpha (extracellular domain)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3601
Testspezifität This was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein of the extracellular domain of IL-15RA.
Rekonstitution Reconstitute with sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.