Learn More
IL-16 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646464 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646464 100 μg 100 Mikroliter
18621454 25 μg 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18646464
Marke: Novus Biologicals NBP321240100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IL-16 Polyclonal antibody specifically detects IL-16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-16
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias FLJ16806, FLJ42735, FLJ44234, HsT19289, IL-16, interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor), LCFprIL-16, lymphocyte chemoattractant factor, neuronal interleukin 16, NIL16, PRIL16, prointerleukin 16, pro-interleukin-16
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QRARSFPLTRSQSCETKLLDEKTSKLYSISSQVSSAVMKSLLCLPSSISCAQTPCIPKEGASPTSSSNEDSAANGSAETSALDTGFSLNLSELREYTEGLTEAKEDDDG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3603
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG