missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17/IL-17A Antibody (CL10252) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-07997B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-17/IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17/IL-17A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| IL-17/IL-17A | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q16552, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3605 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10252 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur