Learn More
IL-17E/IL-25 Antibody (IL25/625), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18320857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18320857 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18320857
Marke: Novus Biologicals NBP314176F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
IL-17E/IL-25 Monoclonal antibody specifically detects IL-17E/IL-25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-17E/IL-25
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IL25/625
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias IL17E, IL-17E, IL-25, interleukin 25, Interleukin-17E, interleukin-25
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human IL-17E/IL-25 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDQ9H293)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64806
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ